missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human CD229/SLAMF3 APC-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18144161
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
Tamaño de la unidad:
100 tests
Código de producto. Cantidad unitSize
18144161 100 Tests 100 tests
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18144161

Marca: R&D Systems FAB1898A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD229/SLAMF3/Lymphocyte Antigen 9 Monoclonal specifically detects CD229/SLAMF3/Lymphocyte Antigen 9 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD229/SLAMF3/Lymphocyte Antigen 9
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 249936
Conjugado APC
Dilución Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells
Formulación Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q9HBG7
Alias de gen CD229, CD229 antigen, cell-surface molecule Ly-9, hly9, Ly9, lymphocyte antigen 9Cell surface molecule Ly-9, mLY9, SLAMF3, T-lymphocyte surface antigen Ly-9
Símbolos de los genes LY9
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human CD229/SLAMF3 Lys48-Lys454 Accession # Q9HBG7
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4063
Especificidad de la prueba Detects human CD229/SLAMF3 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, no cross-reactivity with recombinant mouse CD229 is observed.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.