Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para CD229 humana
Código de producto. p-7219743
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Código de producto. 17125319
Marca: Invitrogen™ EH82RBX5
ELISA
La CD229 humana cuantifica la CD229 humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la CD229 humana natural y recombinante.
El CD229 (Ly9) es un receptor de superficie celular de la familia de CD150, que también incluye, por ejemplo, CD48 y CD224. Los receptores de esta familia regulan la producción de citoquinas y la citotoxicidad de linfocitos y células NK. Los niveles altos de CD229 se encuentran en las células T y B, donde su expresión aumenta durante su maduración. No se encuentra en granulocitos, células dendríticas derivadas de médula ósea, plaquetas y eritrocitos. El CD229 también se ha encontrado en monocitos y células NK de ratón. El CD229 interactúa homófilicamente a través de su dominio aminoterminal y se localiza en el sitio de contacto entre las células T y el antígeno que presenta células B durante la formación de la sinapsis inmunitaria dependiente del antígeno.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso AI893573; CD229; CDABP0070; molécula de superficie celular Ly-9; hly9; Lgp100; Ly9; Ly-9; antígeno de linfocitos 9; mLY9; RP11-312J18.1; molécula de activación de linfocito de señalización 3; miembro de la familia SLAM 3; SLAMF3; T100; antígeno de superficie de linfocitos T Ly-9
Intervalo del ensayo De 80 a 20 000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 80 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q9HBG7
Símbolo de gen Ly9
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo CD229 (Ly9)
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min