Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para CD229 humana
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Descripción
La CD229 humana cuantifica la CD229 humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la CD229 humana natural y recombinante.
El CD229 (Ly9) es un receptor de superficie celular de la familia de CD150, que también incluye, por ejemplo, CD48 y CD224. Los receptores de esta familia regulan la producción de citoquinas y la citotoxicidad de linfocitos y células NK. Los niveles altos de CD229 se encuentran en las células T y B, donde su expresión aumenta durante su maduración. No se encuentra en granulocitos, células dendríticas derivadas de médula ósea, plaquetas y eritrocitos. El CD229 también se ha encontrado en monocitos y células NK de ratón. El CD229 interactúa homófilicamente a través de su dominio aminoterminal y se localiza en el sitio de contacto entre las células T y el antígeno que presenta células B durante la formación de la sinapsis inmunitaria dependiente del antígeno.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | AI893573; CD229; CDABP0070; molécula de superficie celular Ly-9; hly9; Lgp100; Ly9; Ly-9; antígeno de linfocitos 9; mLY9; RP11-312J18.1; molécula de activación de linfocito de señalización 3; miembro de la familia SLAM 3; SLAMF3; T100; antígeno de superficie de linfocitos T Ly-9 |
| Intervalo del ensayo | De 80 a 20 000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 80 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q9HBG7 |
| Símbolo de gen | Ly9 |
| CV interensayo | < 12% |
| Mostrar más |