Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para receptor CD21/CR2/VEB humano
Descrizione
El receptor CD21/CR2/VEB humano cuantifica el receptor CD21/CR2/VEB humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente tanto el receptor CD21/CR2/VEB humano natural como el recombinante.
El CD21 (receptor del complemento 2, CR2, receptor C3D, receptor VEB) une los fragmentos del complemento C3, especialmente sus fragmentos de descomposición, que permanecen unidos covalentemente para complementar las superficies o el antígeno de activación. El CD21 desempeña funciones importantes en la captación y retención de inmunocomplejos, la supervivencia de las células B de memoria y el desarrollo y mantenimiento de la respuesta humoral a los antígenos dependientes de las células T. El CD21 también sirve como un receptor clave para la unión del virus de Epstein-Barr y participa en la focalización de priones a células dendríticas foliculares y en la agilización de la neuroinvasión tras la exposición periférica a los priones. Una forma soluble del CD21 (sCD21) se desprende de la superficie de los linfocitos y conserva su capacidad para unir los ligandos respectivos. El CD21 funciona como receptor para los componentes del complemento C3d, C3dg e iC3b, para VEB y IFNalpha. El CD21 se une a CD23 y se asocia a CD19, CD81 y Leu13 para formar un complejo de señal-transducción de gran tamaño que participa en la activación de células B. Las variaciones genéticas en el gen CD21 están asociadas con la susceptibilidad al lupus eritematoso sistémico tipo 9 (SLEB9). Alternativamente, se han encontrado variantes de transcripción empalmadas que codifican diferentes isoformas de CD21.
Specifica
Specifica
| Número de acceso | C3DR; CD21; CD35; receptor de superficie celular para C3d; receptor C3d complementario; receptor C3d complementario 2; receptor de componente complementario (3 b/4 b) 1 (grupo sanguíneo Knops); receptor de componente complementario (3 d/virus de Epstein-Barr) 2; receptor de componente complementario 3 d 2; receptor de componente complementario 2; receptor complementario 1 de isoforma larga; receptor complementario 2; receptor complementario tipo 1; receptor complementario tipo 2; CR; Cr1; Cr-1; Cr2; Cr-2; CVID7; receptor de VEB; receptor del virus de Epstein-Barr; expresado en linfocitos B; SLEB9 |
| Intervalo del ensayo | De 17 a 4000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 17 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P20023 |
| Símbolo de gen | CR2 |
| CV interensayo | <12% |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?