missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human CD200 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18739986
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18739986 500 μg 500 microgramos
18700598 25 μg 25 microgramos
18768428 100 μg 100 microgramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18739986

Marca: R&D Systems MAB27243500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD200/OX2 Monoclonal specifically detects CD200/OX2 in Human samples. It is validated for Blockade of Receptor-ligand Interaction, ELISA Capture (Matched Antibody Pair).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD200/OX2
Aplicaciones Blockade of Receptor-ligand Interaction, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 325531
Conjugado Unconjugated
Dilución Blockade of Receptor-ligand Interaction, ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P41217.3
Alias de gen antigen identified by monoclonal MRC OX-2, CD200, CD200 antigenMOX1, CD200 molecule, MOX1, MOX2, MOX2MRC, MRC, MRC OX-2 antigen, OX-2, OX-2 membrane glycoprotein
Símbolos de los genes CD200
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human CD200 Gln31-Gly232 Accession # P41217.3
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 500 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4345
Especificidad de la prueba Detects human CD200 in ELISAs. In sandwich immunoassays, no cross-reactivity or interference with recombinant mouse CD200 is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Supernatant
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.