missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human CD20 (Research Grade Rituximab Biosimilar) PE-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18719578
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
Tamaño de la unidad:
100 tests
Código de producto. Cantidad unitSize
18719578 100 Tests 100 tests
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18719578

Marca: R&D Systems FAB9575P100

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

CD20 Monoclonal specifically detects CD20 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD20
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon Hu2
Conjugado PE
Dilución Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells
Formulación Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide.
Alias de gen B1, B-lymphocyte antigen CD20, B-lymphocyte cell-surface antigen B1, B-lymphocyte surface antigen B1, Bp35, Bp35MGC3969, CD20, CD20 antigen, CD20 receptor, CD20S7, CVID5, LEU-16, Leukocyte surface antigen Leu-16, Ly-44, Membrane-spanning 4-domains subfamily A member 1, membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 1, MS4A1, MS4A2, S7
Especie del huésped Human
Inmunógeno Human CD20
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 100 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 931
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8°C as supplied.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.