missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human CD2 Alexa Fluor™ 700-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18786366
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18786366 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18786366

Marca: R&D Systems FAB18562N100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD2 Monoclonal antibody specifically detects CD2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD2
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 299808
Conjugado Alexa Fluor 700
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 ug/106 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide.
N.º de referencia del gen P06729
Alias de gen CD2, CD2 antigen, CD2 antigen (p50), sheep red blood cell receptor, CD2 molecule, Erythrocyte receptor, FLJ46032, LFA-2, LFA-3 receptor, lymphocyte-function antigen-2, Rosette receptor, SRBC, T11, T-cell surface antigen CD2, T-cell surface antigen T11/Leu-5
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human CD2, Lys25-Asp209, Accession # P06729
Método de purificación Protein A or G purified from ascites
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 914
Reconstitución Reconstitution default not known
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8°C as supplied.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.