missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human CD1d Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18787089
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18787089 25 μg 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18787089 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB6979SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD1d Monoclonal specifically detects CD1d in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD1d
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 703335
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 2 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P15813
Alias de gen antigen-presenting glycoprotein CD1d, CD1A, CD1d, CD1d antigen, CD1D antigen, d polypeptide, CD1d molecule, differentiation antigen CD1-alpha-3, HMC class I antigen-like glycoprotein CD1D, MGC34622, R3, R3G1, T-cell surface glycoprotein CD1d, thymocyte antigen CD1D
Símbolos de los genes CD1D
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human CD1d Glu20-Ser301 (predicted) Accession # P15813
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 912
Especificidad de la prueba Detects human CD1d in direct ELISAs. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant human (rh) CD1a, rhCD1b, rhCD1c, rhCD1e, recombinant mouse (rm) CD1d1, and rmCD1d2 is observed.
Reconstitución Sterile PBS to a final concentration of 0.5 mg/mL.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.