missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human CD19 Antibody, R&D Systems™
Descripción
CD19 Monoclonal antibody specifically detects CD19 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD19 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 1083805 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Flow Cytometry 0.25 μg/10^6 cells |
| Formulación | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. |
| N.º de referencia del gen | P15391 |
| Alias de gen | B4, B-lymphocyte antigen CD19, B-lymphocyte surface antigen B4, CD19, CD19 antigen, CD19 molecule, CVID3, Differentiation antigen CD19, Leu-12, MGC12802, T-cell surface antigen Leu-12 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?