missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human CD19 Alexa Fluor 700-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18799358
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18799358 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18799358 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor FAB48671N100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD19 Monoclonal specifically detects CD19 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD19
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 4G7-2E3R
Conjugado Alexa Fluor 700
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide.
Alias de gen B4, B-lymphocyte antigen CD19, B-lymphocyte surface antigen B4, CD19, CD19 antigen, CD19 molecule, CVID3, Differentiation antigen CD19, Leu-12, MGC12802, T-cell surface antigen Leu-12
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human CCL cells
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 930
Especificidad de la prueba Detects human CD19.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only (RUO)

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.