Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para CD177 humana
Código de producto. p-7219741
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
17105319 5 x 96 pruebas cada uno
17144833 96 pruebas paquete de 96
2 options
Código de producto. 17105319
Marca: Invitrogen™ EH80RBX5
ELISA
Human CD177 quantitates human CD177 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human CD177.
CD177 (forma NB1/HNA-2a y PRV-1) es una glicoproteína anclada a GPI presente principalmente en neutrófilos. Su expresión de membrana plasmática aumenta durante el embarazo y la inflamación o después de la aplicación de G-CSF. El ligando de CD177 se ha identificado como CD31 (PECAM-1). CD177 participa en la transmigración de neutrófilos y parece ser también una molécula proproliferativa. Los anticuerpos contra CD177 pueden estar implicados en la neutropenia aloinmune neonatal (NAN).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso 1190003K14Rik; Cd177; antígeno CD177; molécula CD177; receptor de superficie celular; HNA2A; HNA-2 A; aloantígeno de neutrófilos humano 2 A; NB1; glicoproteína NB1; NB1 GP; Pdp3; Proteína de policitemia rubra vera 1; PRV1; PRV-1; RGD1562941; UNQ595/PRO1181
Intervalo del ensayo De 0,21 a 50 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,21 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q8N6Q3
Símbolo de gen CD177
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo CD177
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min