Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para CD177 humana
Descripción
Human CD177 quantitates human CD177 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human CD177.
CD177 (forma NB1/HNA-2a y PRV-1) es una glicoproteína anclada a GPI presente principalmente en neutrófilos. Su expresión de membrana plasmática aumenta durante el embarazo y la inflamación o después de la aplicación de G-CSF. El ligando de CD177 se ha identificado como CD31 (PECAM-1). CD177 participa en la transmigración de neutrófilos y parece ser también una molécula proproliferativa. Los anticuerpos contra CD177 pueden estar implicados en la neutropenia aloinmune neonatal (NAN).
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | 1190003K14Rik; Cd177; antígeno CD177; molécula CD177; receptor de superficie celular; HNA2A; HNA-2 A; aloantígeno de neutrófilos humano 2 A; NB1; glicoproteína NB1; NB1 GP; Pdp3; Proteína de policitemia rubra vera 1; PRV1; PRV-1; RGD1562941; UNQ595/PRO1181 |
| Intervalo del ensayo | De 0,21 a 50 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,21 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q8N6Q3 |
| Símbolo de gen | CD177 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |