missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human CD163 Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18000502
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18000502 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18000502

Marca: R&D Systems AF1607

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody has been used in 12 publications

CD163 Polyclonal specifically detects CD163 in Human samples. It is validated for Western Blot, Simple Western.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD163
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Simple Western 10 ug/mL
N.º de referencia del gen CAA80543
Alias de gen CD_antigen: CD163, CD163, CD163 molecule, GHI/61, HbSR, Hemoglobin scavenger receptor, M130, macrophage-associated antigen, MM130, RM3/1, SCARI1, scavenger receptor cysteine-rich type 1 protein M130, sCD163, Soluble CD163
Símbolos de los genes CD163
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human CD163 (R&D Systems, Catalog # 1607-CD) Gly41-Ser1045 Accession # CAA80543
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9332
Especificidad de la prueba Detects human CD163 in direct ELISAs and Western blots.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.