missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human CD163 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18713958
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18713958 25 μg 25 microgramos
18704969 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18713958

Marca: R&D Systems MAB16072SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD163 Monoclonal specifically detects CD163 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD163
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon R20
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, CyTOF-ready
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
Alias de gen CD_antigen: CD163, CD163, CD163 molecule, GHI/61, HbSR, Hemoglobin scavenger receptor, M130, macrophage-associated antigen, MM130, RM3/1, SCARI1, scavenger receptor cysteine-rich type 1 protein M130, sCD163, Soluble CD163
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Balb/c mice immunized with Synovial cells from Rheumatoid Arthritis patients
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9332
Especificidad de la prueba Detects human CD163 in Flow Cytometry.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Supernatant
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.