missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human CD163 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 30241028
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
30241028 100 μg 100 microgramos
30241013 25 μg 25 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30241028

Marca: R&D Systems MAB11580100

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD163 Monoclonal antibody specifically detects CD163 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD163
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 1084111
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 0.25 μg/10^6 cells, Immunocytochemistry 3-25 μg/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS with Trehalose.
N.º de referencia del gen Q86VB7
Alias de gen CD_antigen: CD163, CD163, CD163 molecule, GHI/61, HbSR, Hemoglobin scavenger receptor, M130, macrophage-associated antigen, MM130, RM3/1, SCARI1, scavenger receptor cysteine-rich type 1 protein M130, sCD163, Soluble CD163
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0-derived human CD163, Gly41-Ser1045, Accession # Q86VB7
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9332
Reconstitución Reconstitute lyophilized material at 0.2 mg/ml in sterile PBS. For liquid material, refer to CoA for concentration.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.