Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para CD147/EMMPRIN humana
Código de producto. p-7219738
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17175309 5 x 96 pruebas cada uno
17114833 96 pruebas paquete de 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17175309 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EH78RBX5
La CD147/EMMPRIN humana cuantifica la CD147/EMMPRIN humana en suero, plasma y sobrenadante.
La CD147/EMMPRIN humana cuantifica la CD147/EMMPRIN humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la CD147/EMMPRIN humana natural y recombinante.
CD147 (basigina, neurotelina, OX-47, 5A11, CE9, M6, EMMPRIN, inductor de metaloproteinasas de matriz extracelular, TCSF, factor estimulante de colagenasa derivado de células tumorales) es una glicoproteína de 50-60 kDa con múltiples formas glicosiladas. La CD147 es una proteína de la membrana plasmática que es importante en la espermatogénesis, la implantación de embriones, la formación de redes neuronales y la progresión tumoral. La CD147 también es miembro de la superfamilia de inmunoglobulinas. El nivel más alto de expresión de CD147 se encuentra en células metabólicamente activas, como linfoblastos, células inflamatorias, adipocitos marrones y células tumorales malignas. La CD147 tiene varias funciones, incluida la facilitación de la expresión de la superficie celular de las proteínas transportadoras de monocarboxilato y las metaloproteinasas de la matriz extracelular, la regulación de las funciones de las integrinas, desempeña una función en el desarrollo y la activación celular, el desarrollo fetal o la función retiniana.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso 5A11; 5A11/basigina; 5F7; AI115436; AI325119; superfamilia de inmunoglobulinas básicas; basigina; basigina (grupo sanguíneo Ok); basigina (antígeno O x 47 o CE-9) (EMMPRIN en humanos) (neurotelina HT7 o 5A11 en aves); basignina; basignina (antígeno O x 47 o CE-9) (EMMPRIN en humanos) (neurotelina HT7 o 5A11 en aves); Bsg; CD147; CE9; factor estimulante de colagenasa; EMMPRIN; inductor de metaloproteinasas de matriz extracelular; glicoproteína CE9; gp 42; HT7; HT-7; antígeno HT7; antígeno de activación de leucocitos M6; glicoproteína de membrana gp42; neurotelina; OK; antígeno OK de grupo sanguíneo; antígeno OX-47; O x 47 R; TCSF; factor estimulante de colagenasa derivado de células tumorales; UNQ6505/PRO21383
Intervalo del ensayo De 12 a 2500 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 12 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P35613
Símbolo de gen BSG
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo CD147
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min