missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human CD14 Biotinylated Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18142021
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18142021 50 μg 50 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18142021

Marca: R&D Systems BAF383

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sheep Polyclonal Antibody has been used in 4 publications

CD14 Polyclonal specifically detects CD14 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA Detection (Matched Antibody Pair).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD14
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot 0.1 ug/mL, Immunohistochemistry 5-15 ug/mL, ELISA Detection (Matched Antibody Pair) 0.1-0.4 ug/mL
N.º de referencia del gen P08571
Alias de gen CD14, CD14 antigen, CD14 molecule, monocyte differentiation antigen CD14, Myeloid cell-specific leucine-rich glycoprotein
Símbolos de los genes CD14
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human CD14 Thr20-Cys352 Accession # P08571
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 929
Especificidad de la prueba Detects human CD14 in ELISAs and Western blots. In sandwich ELISAs, less than 0.2% cross-reactivity with recombinant mouse CD14 and Lipopolysaccharide is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.