missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human CD14 Antibody, R&D Systems™

Descripción
CD14 Monoclonal specifically detects CD14 in Human samples. It is validated for ELISA Capture (Matched Antibody Pair).
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD14 |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 50040 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL |
| Formulación | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS and NaCl with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative |
| N.º de referencia del gen | P08571 |
| Alias de gen | CD14, CD14 antigen, CD14 molecule, monocyte differentiation antigen CD14, Myeloid cell-specific leucine-rich glycoprotein |
| Símbolos de los genes | CD14 |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?