Learn More
Invitrogen™ Human CD 74 ELISA Kit
Descripción
Human CD 74 quantitates human CD 74 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human CD 74.
La HLA-DR, al igual que otras moléculas de MHC de clase II, es una glicoproteína transmembrana compuesta por una cadena alfa de 36 kDa (DRA) y una cadena beta de 27 kDa (DRB). El gen de la cadena alfa contiene 5 exones. El exón 1 codifica el péptido líder, los exones 2 y 3 codifican los dos dominios extracelulares y el exón 4 codifica el dominio transmembrana y la cola citoplásmica. La DRA no tiene polimorfismos en la parte de unión del péptido y actúa como la única cadena alfa para DRB1, DRB3, DRB4 y DRB5. Dentro de la molécula de DR, la cadena beta contiene todos los polimorfismos que especifican las características de unión al péptido. Se han descrito cientos de alelos DRB1, y la tipificación de estos polimorfismos se realiza de forma rutinaria para el trasplante de médula ósea y riñón. La HLA-DR se expresa principalmente en células que presentan antígenos como linfocitos B, monocitos, macrófagos, células epiteliales tímicas y linfocitos T activados. Tres loci, DR, DQ y DP, codifican los principales productos expresados de la región de clase II humana. Las moléculas de MHC de clase II humanas se unen a péptidos procesados intracelularmente, los presentan a las células T auxiliares y tienen una función fundamental en el inicio de la respuesta inmunitaria.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | CD74; antígeno CD74; antígeno CD74 (polipéptido invariante del complejo principal de histocompatibilidad, asociado al antígeno de clase II); molécula CD74; molécula de Cd74, complejo mayor de histocompatibilidad, cadena invariante de clase II; péptido de cadena invariante asociado a clase II; CLIP; DHLAG; microsatélite de dinucleótidos; cadena gamma de antígenos de clase II; cadena gamma de antígenos de histocompatibilidad H-2 clase II; histocompatibilidad: antígenos de clase II, cadena gamma de; cadena gamma de antígenos de histocompatibilidad HLA de clase II; HLADG; cadena invariante asociada a antígenos HLA-DR; HLA-DR-GAMMA; cadena invariante asociada a antígenos; cadena invariante asociada a la; Ia-GAMMA; Ii; polipéptido invariante del complejo principal de histocompatibilidad, asociado a antígenos de clase II; INVG34; cadena invariante asociada a MHC de clase II; cadena gamma de MHC HLA-DR; p33 |
| Intervalo del ensayo | De 0,10 a 25 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,1 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P04233 |
| Símbolo de gen | CD74 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |