missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human CCRL2/CRAM-A/B Alexa Fluor 405-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18760879
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18760879 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18760879 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor FAB23501V100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CCRL2/CRAM-A/B Monoclonal specifically detects CCRL2/CRAM-A/B in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CCRL2/CRAM-A/B
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 152254
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Alexa Fluor 405
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen NP_001124382
Alias de gen ACKR5, C-C chemokine receptor-like 2, CCR11, CCR6, CCRL2, chemokine (C-C motif) receptor-like 2, Chemokine receptor CCR11, Chemokine receptor X, CKRX, CKRXMGC116710, CRAM, CRAMA, CRAM-A, CRAMB, CRAM-B, FLJ55815, HCR, HCRMGC34104, Putative MCP-1 chemokine receptor
Símbolos de los genes CCRL2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human CRAM-A Met1-Val356 (Val180Met) Accession # NP_001124382
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9034
Especificidad de la prueba Detects human CCRL2/CRAM-A/B. Stains human CCRL2-transfected cells but not irrelevant transfectants. Detects both the CRAM-A and CRAM-B isoforms.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date.
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only (RUO)

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.