missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human CCR9 PE-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. p-4712479
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
100 tests
25 tests
Código de producto. Cantidad unitSize
18739068 25 Tests 25 tests
18716936 100 Tests 100 tests
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18739068

Marca: R&D Systems FAB179P025

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 9 publications

CCR9 Monoclonal specifically detects CCR9 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CCR9
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 112509
Conjugado R-PE
Dilución Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells
N.º de referencia del gen P51686
Alias de gen C-C chemokine receptor type 9, C-C CKR-9, CC-CKR-9, CCR9, CCR-9, CD199, CDw199, CDw199 antigen, chemokine (C-C motif) receptor 9, G protein-coupled receptor 28, GPR28, GPR-9-6G-protein coupled receptor 28
Símbolos de los genes CCR9
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno BaF3 mouse pro-B cell line transfected with human CCR9 Met1-Leu369 Accession # P51686
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 Tests
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10803
Especificidad de la prueba Specifically stains human CCR9 transfectants and MOLT-4 cells. It does not react with the parental BaF3 cells or human CCR7-transfected BaF3 cells.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.