missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human CCR5 Alexa Fluor™ 594-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18769388
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18769388 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18769388 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor FAB180T100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CCR5 Monoclonal specifically detects CCR5 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CCR5
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 45502
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Alexa Fluor 594
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P51681
Alias de gen C-C CKR-5, C-C motif chemokine receptor 5 A159A, CCCKR5, CC-CKR-5FLJ78003, CCR5, CCR-5, CD195, CD195 antigen, chemokine (C-C motif) receptor 5, chemokine receptor CCR5, chemr13, CKR5, CKR-5, HIV-1 fusion coreceptor, IDDM22CMKBR5C-C chemokine receptor type 5
Símbolos de los genes CCR5
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human CCR5 Met1-Leu352 Accession # P51681
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1234
Especificidad de la prueba Specifically stains human CCR5 transfectants but not the parental cell line as detected by flow cytometry. It has also been shown to react with a CCR5/CCR2 chimera (5222) containing the amino-terminal domain of CCR5. However, this antibody does not react with CCR5 present on unfixed stimulated human PBMCs by flow cytometry. For additional information regarding epitope specificity for this antibody and other R&D Systems anti-human CCR5 antibodies, see Lee,áB. et al., 1999, J.áBiol. Chem. 274:9617.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date.
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only (RUO)

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.