missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human CCR4 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18774227
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18774227 100 μg 100 microgramos
18743587 25 μg 25 microgramos
18712427 500 μg 500 microgramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18774227

Marca: R&D Systems MAB1567100

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 19 publications

CCR4 Monoclonal specifically detects CCR4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF-reported.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CCR4
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 205410
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, CyTOF-reported
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P51679
Alias de gen C-C chemokine receptor type 4, C-C CKR-4, CC-CKR-4HGCN:14099, CCR-4, CD194, CD194 antigen, chemokine (C-C motif) receptor 4, chemokine (C-C) receptor 4, ChemR13, CKR4MGC88293, CMKBR4k5-5, K5-5
Símbolos de los genes CCR4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human CCR4 transfectants Met1-Leu360 Accession # P51679
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1233
Especificidad de la prueba Stains human CCR4-transfected cell lines but not the corresponding parent cell lines. Also detects CCR4 on human PBLs and platelets.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Supernatant
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.