Learn More
Human CCR4 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18743587
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
500 microgramos
18743587 25 μg 25 microgramos
18774227 100 μg 100 microgramos
18712427 500 μg 500 microgramos
3 options
Código de producto. 18743587
Marca: R&D Systems MAB1567SP
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 19 publications
CCR4 Monoclonal specifically detects CCR4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF-reported.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CCR4
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 205410
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, CyTOF-reported
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P51679
Alias de gen C-C chemokine receptor type 4, C-C CKR-4, CC-CKR-4HGCN:14099, CCR-4, CD194, CD194 antigen, chemokine (C-C motif) receptor 4, chemokine (C-C) receptor 4, ChemR13, CKR4MGC88293, CMKBR4k5-5, K5-5
Símbolos de los genes CCR4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human CCR4 transfectants Met1-Leu360 Accession # P51679
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1233
Especificidad de la prueba Stains human CCR4-transfected cell lines but not the corresponding parent cell lines. Also detects CCR4 on human PBLs and platelets.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.