missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human CCR4 Antibody, R&D Systems™

Descripción
CCR4 Monoclonal specifically detects CCR4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF-reported.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CCR4 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, CyTOF |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 205410 |
| Concentración | LYOPH |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, CyTOF-reported |
| Formulación | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative |
| N.º de referencia del gen | P51679 |
| Alias de gen | C-C chemokine receptor type 4, C-C CKR-4, CC-CKR-4HGCN:14099, CCR-4, CD194, CD194 antigen, chemokine (C-C motif) receptor 4, chemokine (C-C) receptor 4, ChemR13, CKR4MGC88293, CMKBR4k5-5, K5-5 |
| Mostrar más |
Título del producto
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?