missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human CCR3 Alexa Fluor™ 350-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18752599
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18752599 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18752599

Marca: R&D Systems FAB155U100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

CCR3 Monoclonal specifically detects CCR3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CCR3
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 61828
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Alexa Fluor 350
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P51677
Alias de gen b-chemokine receptor, CC chemokine receptor 3, C-C chemokine receptor type 3, C-C CKR-3, CCR3, CCR-3, CD193, CD193 antigen, chemokine (C-C motif) receptor 3, CKR3CC-CKR-3CMKBR3CD193, eosinophil CC chemokine receptor 3, Eosinophil eotaxin receptor, MGC102841
Símbolos de los genes CCR3
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Y3 rat myeloid cell line transfected with human CCR3 Accession # P51677
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1232
Especificidad de la prueba Detects human CCR3 transfectants in flow cytometry. In flow cytometry, no cross-reactivity with CCR1, CCR2, CCR5, and CCR6 transfectants or the parental cell line is observed. Detects CCR3 on peripheral blood eosinophils.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date.
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only (RUO)

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.