Learn More
Human CCR2 PE-conjugated Antibody, R&D Systems™
Descripción
CCR2 Monoclonal specifically detects CCR2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CCR2 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 48607 |
| Conjugado | R-PE |
| Dilución | Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells |
| N.º de referencia del gen | NP_001116868 |
| Alias de gen | C-C chemokine receptor type 2, C-C CKR-2, CC-CKR-2, CC-CKR-2CKR2B, CCR2, CCR-2, CCR2A, CCR2B, CD192, CD192 antigen, chemokine (C-C motif) receptor 2, CKR2, CKR2A, CMKBR2, CMKBR2MGC111760, FLJ78302, MCP-1 receptor, MCP-1-R, MCP-1-RMGC103828, MGC168006, Monocyte chemoattractant protein 1 receptor, monocyte chemotactic protein 1 receptor |
| Símbolos de los genes | CCR2 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |