missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human CCR1 PE-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18703049
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
100 tests
25 tests
Código de producto. Cantidad unitSize
18703049 25 Tests 25 tests
18755926 100 Tests 100 tests
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18703049

Marca: R&D Systems FAB145P025

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 23 publications

CCR1 Monoclonal specifically detects CCR1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CCR1
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 53504
Conjugado R-PE
Dilución Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells
N.º de referencia del gen P32246
Alias de gen C-C chemokine receptor type 1, CC-CKR-1, CCR1, CCR-1, CD191, CD191 antigen, chemokine (C-C motif) receptor 1, CKR1, CKR-1, CMKBR1SCYAR1, CMKR1, HM145C-C CKR-1, LD78 receptor, Macrophage inflammatory protein 1-alpha receptor, MIP-1alpha-R, MIP1aR, RANTES receptor, RANTES-R
Símbolos de los genes CCR1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Swiss 3T3 mouse cell line transfected with human CCR1 Accession # P32246
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 Tests
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1230
Especificidad de la prueba Detects human CCR1. Reacts specifically with human CCR1 transfectants and not the parental cell line in flow cytometry. No cross-reactivity with CCR5 transfectants is observed.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.