missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human CCL5/RANTES Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18038761
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18038761 1 mg 1 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18038761

Marca: R&D Systems AB278NA

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

CCL5/RANTES Polyclonal specifically detects CCL5/RANTES in Human samples. It is validated for Western Blot, Neutralization.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CCL5/RANTES
Aplicaciones Western Blot, Neutralization
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Neutralization 10-30 ug/mL
N.º de referencia del gen P13501
Alias de gen chemokine (C-C motif) ligand 5, D17S136Enormally T-expressed, and presumably secreted, EoCP, Eosinophil chemotactic cytokine, RANTES, SISd, SIS-delta, small inducible cytokine A5 (RANTES), small inducible cytokine subfamily A (Cys-Cys), member 5, Small-inducible cytokine A5, T cell-specific protein P228, T-cell specific protein p288, TCP228T-cell-specific protein RANTES
Símbolos de los genes CCL5
Especie del huésped Goat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human CCL5/RANTES Ser24-Ser91 Accession # P13501
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6352
Especificidad de la prueba Detects human CCL5/RANTES in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, less than 10% cross-reactivity with recombinant mouse C10 is observed.
Reconstitución Reconstitute at 1 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.