missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human CCL5/RANTES Antibody, R&D Systems™

Descripción
CCL5/RANTES Monoclonal specifically detects CCL5/RANTES in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Neutralization, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CCL5/RANTES |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Neutralization, Flow Cytometry, CyTOF |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 21445 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1 ug/mL, Immunohistochemistry 8-25 ug/mL, Neutralization 0.1-0.4 ug/mL, Intracellular Staining by Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, CyTOF-ready |
| Formulación | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative |
| Alias de gen | chemokine (C-C motif) ligand 5, D17S136Enormally T-expressed, and presumably secreted, EoCP, Eosinophil chemotactic cytokine, RANTES, SISd, SIS-delta, small inducible cytokine A5 (RANTES), small inducible cytokine subfamily A (Cys-Cys), member 5, Small-inducible cytokine A5, T cell-specific protein P228, T-cell specific protein p288, TCP228T-cell-specific protein RANTES |
| Símbolos de los genes | CCL5 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?