Learn More
Human CCL3/CCL4 Antibody, R&D Systems™
Beschreibung
CCL3/CCL4 Monoclonal specifically detects CCL3/CCL4 in Human samples. It is validated for Western Blot, Neutralization, Immunocytochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
| Antígeno | CCL3/CCL4 |
| Aplicaciones | Western Blot, Neutralization, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 93321 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1 ug/mL, Neutralization 0.075-0.375 ug/mL, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL |
| Formulación | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative |
| N.º de referencia del gen | P10147 |
| Símbolos de los genes | CCL3 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?