missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human CCL3/CCL4 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18742597
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
500 microgramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18742597 25 μg 25 microgramos
18724368 100 μg 100 microgramos
18784637 500 μg 500 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18742597 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB270SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 8 publications

CCL3/CCL4 Monoclonal specifically detects CCL3/CCL4 in Human samples. It is validated for Western Blot, Neutralization, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CCL3/CCL4
Aplicaciones Western Blot, Neutralization, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 93321
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Neutralization 0.075-0.375 ug/mL, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P10147
Símbolos de los genes CCL3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human CCL3/MIP-1 alpha Ala27-Ala92 Accession # P10147
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6348
Especificidad de la prueba Detects human CCL3/MIP-1 alpha in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, greater than 75% cross-reactivity with recombinant human (rh) CCL4/MIP-1 beta is observed while approximately 30% cross-reactivity with recombinant mouse (rm) CCL3, rmCCL4/MIP-1 beta , and rhCCL14 is observed. No cross-reactivity with rhCCL1, 2, 5, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, rmCCL1, 2, 5, 6, 7, 9/10/MIP-1 gamma , 11, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, or recombinant rat CCL20 is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.