missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human CCL2/JE/MCP-1 Biotinylated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18049171
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18049171 50 μg 50 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18049171

Marca: R&D Systems BAF279

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody has been used in 16 publications

CCL2/JE/MCP-1 Polyclonal specifically detects CCL2/JE/MCP-1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA Detection (Matched Antibody Pair).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CCL2/JE/MCP-1
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot 0.1 ug/mL, ELISA Detection (Matched Antibody Pair) 0.1-0.4 ug/mL
N.º de referencia del gen P13500
Alias de gen C-C motif chemokine ligand 2, CCL2, GDCF-2, HC11, HSMCR30, MCAF, Mcp1, MCP-1, SCYA2, SMC-CF
Símbolos de los genes CCL2
Especie del huésped Goat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human CCL2/JE/MCP-1 (R&D Systems, Catalog # 279-MC) Gln24-Thr99 Accession # P13500
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6347
Especificidad de la prueba Detects human CCL2/JE/MCP-1 in ELISAs and Western blots. In sandwich immunoassays, less than 0.05% cross-reactivity with recombinant human (rh) MCP-2, rhMCP-3, rhMCP-4, recombinant mouse (rm) CCL2/JE/MCP-1, and rmMARC is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.