Learn More
R&D Systems™ Human CCL17/TARC Quantikine ELISA Kit
Código de producto. 18792044
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 placa
1 paq (6 placas)
Suficiente para:
1 placa de 96 pocillos
6 placas de 96 pocillos
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Suficiente para unitSize
18792044 1 placa 1 placa de 96 pocillos 1 set
18722414 1 paq (6 placas) 6 placas de 96 pocillos 1 set
2 options
Código de producto. 18792044
Marca: R&D Systems™ DDN00
Human CCL17/TARC Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
The Human CCL17/TARC Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human CCL17/TARC in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul), edta plasma (50 ul), heparin plasma (50 ul).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo del ensayo 31.20 to 2000 pg/mL
Sensibilidad del ensayo 7 pg/mL
Conjugado HRP
Reactividad cruzada <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules.
Tipo de producto Solid Phase Sandwich ELISA
Tipo de muestra Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA), Plasma (EDTA, Heparin), Plasma (Heparin), Serum, Serum
Especificidad Natural and Recombinant Human TARC
Suficiente para 1 placa de 96 pocillos
Especies diana Human
Para utilizar con (aplicación) ELISA
ID de gen (Entrez) 6361
Símbolo de gen CCL17
Cantidad 1 placa
Volumen de muestra Cell Culture Supernates (50uL),Serum (50uL),EDTA Plasma (50uL),Heparin Plasma (50uL)
Requisitos de almacenamiento Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Sinónimo ABCD-2, CC chemokine TARC, C-C motif chemokine 17, chemokine (C-C motif) ligand 17, MGC138273, SCYA17, SCYA17MGC138271, small inducible cytokine subfamily A (Cys-Cys), member 17, Small-inducible cytokine A17, T cell-directed CC chemokine, TARC, TARCA-152E5.3, Thymus and activation-regulated chemokine
Objetivo CCL17/TARC