Learn More
R&D Systems™ Human CCL17/TARC Quantikine ELISA Kit
Descripción
The Human CCL17/TARC Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human CCL17/TARC in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul), edta plasma (50 ul), heparin plasma (50 ul).
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo del ensayo | 31.20 to 2000 pg/mL |
| Sensibilidad del ensayo | 7 pg/mL |
| Conjugado | HRP |
| Reactividad cruzada | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules. |
| Tipo de producto | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Tipo de muestra | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA), Plasma (EDTA, Heparin), Plasma (Heparin), Serum |
| Especificidad | Natural and Recombinant Human TARC |
| Suficiente para | 6 placas de 96 pocillos |
| Especies diana | Human |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| Mostrar más |