missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human CCL11/Eotaxin Alexa Fluor 350-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18725149
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18725149 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18725149 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor IC3201U100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CCL11/Eotaxin Monoclonal specifically detects CCL11/Eotaxin in Human samples. It is validated for Intracellular Staining by Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CCL11/Eotaxin
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 43915
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Alexa Fluor 350
Dilución Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
Alias de gen C-C motif chemokine 11, chemokine (C-C motif) ligand 11, Eosinophil chemotactic protein, Eotaxin, eotaxin-1, MGC22554, SCYA11Small-inducible cytokine A11, small inducible cytokine subfamily A (Cys-Cys), member 11 (eotaxin)
Símbolos de los genes CCL11
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human CCL11/Eotaxin
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6356
Especificidad de la prueba Detects human CCL11/Eotaxin in Western blots. Does not cross-react with recombinant cotton rat CCL3, 4, 5, recombinant human CCL1, 3, 4, 5, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, recombinant mouse CCL1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/10/MIP-1 gamma , 11, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, or recombinant rat CCL20.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only (RUO)

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.