missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human CC Chemokine Receptor D6 Alexa Fluor™ 488-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18737237
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18737237 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18737237

Marca: R&D Systems FAB1364G100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

CC Chemokine Receptor D6 Monoclonal specifically detects CC Chemokine Receptor D6 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CC Chemokine Receptor D6
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 196124
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Alexa Fluor 488
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen O00590
Alias de gen ACKR2, C-C chemokine receptor D6, CCBP2, CCR10CCR9D6CC-chemokine-binding receptor JAB61, chemokine (C-C) receptor 9, chemokine binding protein 2, Chemokine receptor CCR-10, Chemokine receptor CCR-9, chemokine receptor D6, chemokine-binding protein 2, Chemokine-binding protein D6, CMKBR9, CMKBR9chemokine (C-C motif) receptor 9, hD6, MGC126678, MGC138250
Símbolos de los genes CCBP2
Especie del huésped Rat
Inmunógeno RBL-1 rat basophilic leukemia cell line transfected with human CC Chemokine Receptor D6 Met1-Ala384 Accession # O00590
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1238
Especificidad de la prueba Detects human CC Chemokine Receptor D6 in transfectants. Does not stain the parent cell line.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date.
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only (RUO)

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.