missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Cathepsin L Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18150361
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 μg
Tamaño de la unidad:
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18150361 500 μg 500 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18150361

Marca: R&D Systems MAB952

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody has been used in 2 publications

Cathepsin L Monoclonal specifically detects Cathepsin L in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cathepsin L
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 204106
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Immunohistochemistry 8-25 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P07711
Alias de gen cathepsin L, cathepsin L1, CATL, CTSL, CTSL1, CTSLEC 3.4.22.15, EC 3.4.22, FLJ31037, Major excreted protein, MEP
Símbolos de los genes CTSL1
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Cathepsin L Glu113-Val333 Accession # P07711
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 500 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1514
Especificidad de la prueba Detects human Cathepsin L in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, no cross-reactivity with recombinant human Cathepsin B, C, L2, O, S, X/Z/P, or recombinant mouse Cathepsin H and L is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.