Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para catepsina D humana
Código de producto. 17135309
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
17135309 5 x 96 pruebas cada uno
16627113 96 pruebas cada uno
2 options
Código de producto. 17135309
Proveedor: Invitrogen™ EH74RBX5
La catepsina D humana cuantifica la catepsina D humana en suero, plasma y sobrenadante.
La catepsina D humana cuantifica la catepsina D humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la catepsina D humana natural y recombinante.
Se ha informado que la catepsina D está implicada en la progresión de tumores malignos y en el pronóstico de varios cánceres humanos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso CatD; catepsina D; cadena pesada de catepsina D; cadena ligera de catepsina D; catepsinaD; CD; lipofuscinosis ceroide, neuronal 10; CLN10; CPSD; CTSD; proteína de unión a espermatozoides secretores del epidídimo Li 130 P; HEL-S-130 P; aspartil peptidasa lisosomal; aspartil proteasa lisosomal; MGC2311; OTTHUMP00000196039; OTTHUMP00000198692
Intervalo del ensayo De 0,049 a 12 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,049 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P07339
Símbolo de gen Ctsd
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Catepsina D
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min