missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Cathepsin D Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18782947
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18782947 25 μg 25 microgramos
18720017 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18782947 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB10142SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cathepsin D Monoclonal specifically detects Cathepsin D in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cathepsin D
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 185109
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen P07339.1
Alias de gen cathepsin D, cathepsin D (lysosomal aspartyl protease), CPSD, CTSD, EC 3.4.23, EC 3.4.23.5, lysosomal aspartyl peptidase, lysosomal aspartyl protease, MGC2311, neuronal 10
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line, NS0-derived human Cathepsin D protein, Leu21-Leu412, Accession No. P07339.1
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1509.0
Especificidad de la prueba Detects human Cathepsin D in direct ELISAs.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Supernatant
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.