missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit de ELISA para catepsina C humana

Código de producto. 17174823
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17174823

Marca: Invitrogen™ EH73RB

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

La catepsina C humana cuantifica la catepsina C humana en suero, plasma y sobrenadante.

La catepsina C humana cuantifica la catepsina C humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la catepsina C humana natural y recombinante.

La catepsina C, también conocida como dipeptidil aminopeptidasa I (DPPI), es una cisteína peptidasa tetramérica lisosomal que pertenece a la familia de la papaína. La catepsina C está implicada en la degradación de proteínas intracelulares y el procesamiento de precursores de proteínas, donde participa en el crecimiento celular, la activación de la neuraminidasa y la activación del factor XIII plaquetario. La catepsina C está relacionada en gran medida con otras cisteína proteinasas lisosomales, incluidas la catepsina B, H y L. Enzimáticamente, la catepsina C es capaz de eliminar secuencialmente dipéptidos del amino terminal, y requiere iones de haluro, es decir, iones de cloruro, y tioles para una actividad enzimática completa. Los niveles de proteína de catepsina C se detectan en una gran variedad de tejidos, y se expresa más en el bazo, el riñón, los linfocitos citotóxicos y las células mieloides, donde se localiza en el compartimento de gránulos secretores. La catepsina C se sintetiza inicialmente como una proenzima que se procesa rápidamente para generar dos cadenas distintas que funcionan juntas como la forma madura de la enzima.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso AI047818; CATC; catepsina C; catepsina J; CPPI; CTSC; dipeptidil peptidasa 1; cadena del dominio de exclusión de dipeptidil peptidasa 1; cadena pesada de dipeptidil peptidasa 1; cadena ligera de dipeptidil peptidasa 1; dipeptidil peptidasa I; cadena del dominio de exclusión de dipeptidil peptidasa I; cadena pesada de dipeptidil peptidasa I; cadena ligera de dipeptidil peptidasa I; dipeptidil transferasa; dipeptidil-peptidasa; dipeptidilpeptidasa 1; dipeptidil-peptidasa 1; dipeptidil-peptidasa I; DPP1; DPPI; DPP-I; HMS; JP; JPD; PALS; PDON1; PLS
Intervalo del ensayo De 2 a 500 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 2 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P53634
Símbolo de gen CTSC
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Catepsina C
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado