Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para catepsina C humana
Código de producto. 17125309
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
17125309 5 x 96 pruebas cada uno
17174823 96 pruebas paquete de 96
2 options
Código de producto. 17125309
Marca: Invitrogen™ EH73RBX5
La catepsina C humana cuantifica la catepsina C humana en suero, plasma y sobrenadante.
La catepsina C humana cuantifica la catepsina C humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la catepsina C humana natural y recombinante.
La catepsina C, también conocida como dipeptidil aminopeptidasa I (DPPI), es una cisteína peptidasa tetramérica lisosomal que pertenece a la familia de la papaína. La catepsina C está implicada en la degradación de proteínas intracelulares y el procesamiento de precursores de proteínas, donde participa en el crecimiento celular, la activación de la neuraminidasa y la activación del factor XIII plaquetario. La catepsina C está relacionada en gran medida con otras cisteína proteinasas lisosomales, incluidas la catepsina B, H y L. Enzimáticamente, la catepsina C es capaz de eliminar secuencialmente dipéptidos del amino terminal, y requiere iones de haluro, es decir, iones de cloruro, y tioles para una actividad enzimática completa. Los niveles de proteína de catepsina C se detectan en una gran variedad de tejidos, y se expresa más en el bazo, el riñón, los linfocitos citotóxicos y las células mieloides, donde se localiza en el compartimento de gránulos secretores. La catepsina C se sintetiza inicialmente como una proenzima que se procesa rápidamente para generar dos cadenas distintas que funcionan juntas como la forma madura de la enzima.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso AI047818; CATC; catepsina C; catepsina J; CPPI; CTSC; dipeptidil peptidasa 1; cadena del dominio de exclusión de dipeptidil peptidasa 1; cadena pesada de dipeptidil peptidasa 1; cadena ligera de dipeptidil peptidasa 1; dipeptidil peptidasa I; cadena del dominio de exclusión de dipeptidil peptidasa I; cadena pesada de dipeptidil peptidasa I; cadena ligera de dipeptidil peptidasa I; dipeptidil transferasa; dipeptidil-peptidasa; dipeptidilpeptidasa 1; dipeptidil-peptidasa 1; dipeptidil-peptidasa I; DPP1; DPPI; DPP-I; HMS; JP; JPD; PALS; PDON1; PLS
Intervalo del ensayo De 2 a 500 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 2 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P53634
Símbolo de gen CTSC
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Catepsina C
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min