missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Caspase-2 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18726828
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18726828 25 μg 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18726828 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB7228SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Caspase-2 Monoclonal specifically detects Caspase-2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Caspase-2
Aplicaciones Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 691233
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunocytochemistry 8-25 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P42575
Alias de gen caspase-2, CASP2, CASP-2, caspase 2, apoptosis-related cysteine peptidase, Caspase2, ICH1, ICH-1, NEDD2, NEDD-2, PPP1R57
Símbolos de los genes CASP2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human Caspase-2 Gly170-Asp333 & Ala348-Tyr452 Accession # P42575
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 835
Especificidad de la prueba Detects human Caspase-2 in direct ELISAs. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant human Caspase-8 is observed.
Reconstitución Sterile PBS to a final concentration of 0.5 mg/mL.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.