Learn More
Invitrogen™ Human Caspase-1 ELISA Kit
Código de producto. 17195299
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
17195299 5 x 96 pruebas cada uno
16895441 96 pruebas cada uno
2 options
Código de producto. 17195299
Marca: Invitrogen™ EH70RBX5
ELISA
Human Caspase-1 quantitates human Caspase-1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Caspase-1.
Las caspasas pertenecen a una familia de cisteína proteasas que se puede dividir en subfamilias de caspasas apoptóticas e inflamatorias. A diferencia de las caspasas apoptóticas, los miembros de la subfamilia inflamatoria generalmente no están involucrados en la muerte celular, pero están asociados con la respuesta inmunitaria a patógenos microbianos. Los miembros de esta subfamilia incluyen caspasa-1, -4, -5 y -12 y pueden activar citoquinas proinflamatorias como IL-1-b e IL-18. La caspasa-1 se identificó inicialmente como una enzima de conversión de IL-1-b; experimentos posteriores revelaron que era un homólogo de mamíferos del gen ced-3 de muerte celular de C. elegans, cuya sobreexpresión puede inducir la apoptosis en fibroblastos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso CASP1; CASP-1; CASP1 nirs variante 1; caspasa 1; caspasa 1, cisteína peptidasa relacionada con la apoptosis (interleucina 1, beta, convertasa); caspasa1; caspasa-1; subunidad p10 de caspasa-1; subunidad p20 de caspasa-1; ICE; enzima de conversión de IL-1 beta; enzima de conversión de IL-1 B; IL1BC; IL-1 BC; IL1BCE; IL1B-convertasa; enzima de conversión de interleucina 1 beta; interleucina 1, beta, convertasa; enzima de conversión de interleucina 1-B; enzima de conversión de interleucina 1 beta; interleucina-1 beta convertasa; enzima de conversión de interleucina-1 beta; p45
Intervalo del ensayo De 0,43 a 100 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,43 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P29466
Símbolo de gen CASP1
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Caspasa 1
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min