Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para carnosina dipeptidasa-1/CNDP1 humana
Descripción
La carnosina dipeptidasa-1/CNDP1 humana cuantifica la carnosina dipeptidasa-1/CNDP1 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la carnosina dipeptidasa-1/CNDP1 humana natural y recombinante.
Este gen codifica a un miembro de la familia de metaloproteasas M20. La proteína codificada se expresa específicamente en el cerebro, es una dipeptidasa homodimérica que se identificó como carnosinasa humana. Este gen contiene polimorfismo de longitud repetida de trinucleótidos (CTG) en la región codificante.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | AI746433; Beta-Ala-His dipeptidasa; carnosinasa 1; carnosina dipeptidasa 1; carnosina dipeptidasa 1 (familia de metalopeptidasas M20); CN1; dipeptidasa 1 de CNDP; CNDP1; CPGL2; proteína 2 similar a glutamato carboxipeptidasa; HsT2308; carnosinasa sérica; UNQ1915/PRO4380 |
| Intervalo del ensayo | De 1,3 a 300 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 1,3 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q96KN2 |
| Símbolo de gen | CNDP1 |
| CV interensayo | < 12% |
| Mostrar más |