Learn More
Human Cardiotrophin-1/CT-1 Antibody, R&D Systems™
Descripción
Cardiotrophin-1/CT-1 Monoclonal specifically detects Cardiotrophin-1/CT-1 in Human samples. It is validated for ELISA.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Cardiotrophin-1/CT-1 |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 89230 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | ELISA |
| Formulación | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. |
| N.º de referencia del gen | Q16619 |
| Alias de gen | cardiophin 1, cardiotrophin 1, cardiotrophin-1, Cardiotrophin1, CT-1CT1, CTF1 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |
For Research Use Only (RUO)