missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Cardiotrophin-1/CT-1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18773669
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18773669 25 μg 25 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18773669

Marca: R&D Systems AF612SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody has been used in 3 publications

Cardiotrophin-1/CT-1 Polyclonal specifically detects Cardiotrophin-1/CT-1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Neutralization.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cardiotrophin-1/CT-1
Aplicaciones Western Blot, Neutralization
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.1 ug/mL, Neutralization 0.1-0.3 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen Q16619
Alias de gen cardiophin 1, cardiotrophin 1, cardiotrophin-1, Cardiotrophin1, CT-1CT1, CTF1
Símbolos de los genes CTF1
Especie del huésped Goat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human Cardiotrophin-1/CT-1 Ser2-Ala201 Accession # Q16619
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1489
Especificidad de la prueba Detects human Cardiotrophin-1/CT-1 in Western blots. In Western blots, approximately 50% cross-reactivity with recombinant mouse Cardiotrophin-1 is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.