Learn More
Invitrogen™ Human Carboxypeptidase B2/CPB2 ELISA Kit
Descripción
Human Carboxypeptidase B2/CPB2 quantitates human Carboxypeptidase B2/CPB2 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Carboxypeptidase B2/CPB2.
Las carboxipeptidasas son enzimas que hidrolizan los enlaces peptídicos C-terminales. La familia de las carboxipeptidasas incluye carboxipeptidasas de metalo, serina y cisteína. Según su especificidad de sustrato, estas enzimas se denominan carboxipeptidasa A (escisión de residuos alifáticos) o carboxipeptidasa B (escisión de residuos amino básicos). La CPB2 se activa mediante tripsina y actúa sobre los sustratos de carboxipeptidasa B. Después de la activación de la trombina, la proteína madura regula negativamente la fibrinólisis. Se han descrito polimorfismos para su gen y su región promotora.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | 1110032P04Rik; 4930405E17Rik; AI255929; carboxipeptidasa B2; carboxipeptidasa B2 (plasma); carboxipeptidasa B2 (plasma, carboxipeptidasa U); proteína similar a carboxipeptidasa B; carboxipeptidasa R; carboxipeptidasa U; Cpb2; CPR; UPC; PCPB; carboxipeptidasa B plasmática; Tafi; inhibidor de la fibrinólisis activable por trombina; inhibidor de la fibrinólisis activable por trombina |
| Intervalo del ensayo | De 0,082 a 20 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,082 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q96IY4 |
| Símbolo de gen | CPB2 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |