missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Carboxypeptidase B2/CPB2 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18790058
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18790058 25 μg 25 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18790058

Marca: R&D Systems MAB6036SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Carboxypeptidase B2/CPB2 Monoclonal specifically detects Carboxypeptidase B2/CPB2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Carboxypeptidase B2/CPB2
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon 650801
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 2 ug/mL, Immunoprecipitation 25 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen Q96IY4
Alias de gen carboxypeptidase B2, carboxypeptidase B2 (plasma), carboxypeptidase B2 (plasma, carboxypeptidase U), Carboxypeptidase U, CPB2, CPU, CPUEC 3.4.17.20, EC 3.4.17, PCPB, Plasma carboxypeptidase B, TAFI, TAFIcarboxypeptidase B-like protein, Thrombin-activable fibrinolysis inhibitor, thrombin-activatable fibrinolysis inhibitor
Símbolos de los genes CPB2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Carboxypeptidase B2/CPB2 Phe23-Val423 (predicted) Accession # Q96IY4
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1361
Especificidad de la prueba Detects human Carboxypeptidase B2/CPB2 in direct ELISAs and Western blots. In Western blots, approximately 20% cross-reactivity with recombinant human (rh) Carboxypeptidase A1, A4, recombinant mouse (rm) Carboxypeptidase A1, A4, B1, and 5% cross-reactivity with rhCarboxypeptidase B1, B2, and E is observed under reducing conditions. No cross-reactivity with any of these proteins is observed under nonreducing conditions.
Reconstitución Sterile PBS to a final concentration of 0.5 mg/mL.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.