Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para carboxipeptidasa B1/CPB1 humana
Código de producto. 17155299
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17155299 5 x 96 pruebas cada uno
17114823 96 pruebas paquete de 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17155299 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EH67RBX5
La carboxipeptidasa B1/CPB1 humana cuantifica la carboxipeptidasa B1/CPB1 humana en suero, plasma y sobrenadante.
La carboxipeptidasa B1/CPB1 humana cuantifica la carboxipeptidasa B1/CPB1 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la carboxipeptidasa B1/CPB1 humana natural y recombinante.
Se han aislado tres procarboxipeptidasas A diferentes y dos procarboxipeptidasas B diferentes. Las formas B1 y B2 se diferencian entre sí principalmente en el punto isoeléctrico. La carboxipeptidasa B1 es una proteína específica del tejido y es un marcador sérico útil para la pancreatitis aguda y la disfunción de los trasplantes de páncreas. No es elevado en el carcinoma pancreático.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso 0910001A18Rik; 1810063F02Rik; 2210008M23Rik; AI504870; carboxipeptidasa B; carboxipeptidasa B1; carboxipeptidasa B1 (tejido); CPB; CPB1; proteína específica del páncreas; carboxipeptidasa B pancreática; carboxipeptidasa B1 pancreática; PASP; PCPB; procarboxipeptidasa B; protaminasa; carboxipeptidasa tisular B
Intervalo del ensayo De 20,5 a 5000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 20,5 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P15086
Símbolo de gen CPB1
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Carboxipeptidasa B1
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min