Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para carboxipeptidasa B1/CPB1 humana
Descripción
La carboxipeptidasa B1/CPB1 humana cuantifica la carboxipeptidasa B1/CPB1 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la carboxipeptidasa B1/CPB1 humana natural y recombinante.
Se han aislado tres procarboxipeptidasas A diferentes y dos procarboxipeptidasas B diferentes. Las formas B1 y B2 se diferencian entre sí principalmente en el punto isoeléctrico. La carboxipeptidasa B1 es una proteína específica del tejido y es un marcador sérico útil para la pancreatitis aguda y la disfunción de los trasplantes de páncreas. No es elevado en el carcinoma pancreático.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | 0910001A18Rik; 1810063F02Rik; 2210008M23Rik; AI504870; carboxipeptidasa B; carboxipeptidasa B1; carboxipeptidasa B1 (tejido); CPB; CPB1; proteína específica del páncreas; carboxipeptidasa B pancreática; carboxipeptidasa B1 pancreática; PASP; PCPB; procarboxipeptidasa B; protaminasa; carboxipeptidasa tisular B |
| Intervalo del ensayo | De 20,5 a 5000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 20,5 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P15086 |
| Símbolo de gen | CPB1 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |